2-(2-Aminoetyloamino)etanol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
AEEA
A10833.0E
A10833.22
A10833.36
A10833.0EEA
1040
PLN
A10833.0E
A10833.22
A10833.36
2-(2-Aminoetyloamino)etanol 99%
2-(2-Aminoetyloamino)etanol
Purity: 99%
CAS No.: 111-41-1
Molecular Formula: C4H12N2O
Formula Weight: 104.15
Flash Point: 125°(257°F)
Refractive Index: 1.4861
Odour: Amine-like
pH: 11.8
Melting Point: -28°
Boiling Point: 238-240°
Beilstein Reference: 506012
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008170
Formuła:
C₄H₁₂N₂O MW: 104.15 g/mol Temp. Wrzenia: 238…240 °C Temp. topnienia: –28 °C Gęstość: 1.029 Temp. Zapłonu: 125 °C (257 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008170 Numer CAS: 111-41-1 Numer WE (dawny EINECS): 203-867-5 ADR: 8 II |