Drukuj
VWR® Basic, pokrowce na buty, SPP
Dostawca: VWR Collection
113-8929EA 342 PLN
113-8929 113-8932 113-9053
VWR® Basic, pokrowce na buty, SPP
Odzież jednorazowa
These disposable shoe covers are made from a non woven SPP fabric.
  • Free from natural rubber latex
  • Available with anti-skid sole
L×H: 410×170 mm
Weight: 40 g/m²
* One size fits all
Sposób pakowania: 10 pieces per bundle, 10 bundles per bag, 3 bags per case.
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable
Płeć
Aplikacje na strój