Drukuj
N-Etylodiizopropyloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hünig’s base, N,N-Diisopropylethylamine, N.N’-Diisopropyl ethylamine, DIPEA
M-Clarity™ quality level = MQ200
03440-1L 03440-250ML 03440-50ML 03440-4X25ML
SIAL03440-1LEA 1350 PLN
SIAL03440-1L SIAL03440-250ML SIAL03440-50ML SIAL03440-4X25ML
N-Etylodiizopropyloamina, Sigma-Aldrich®
N-Etylodiizopropyloamina
Formuła: C₈H₁₉N
Temp. Wrzenia: 127 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –50 °C
Gęstość: 0,76 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 6 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008868
Numer CAS: 7087-68-5
Numer WE (dawny EINECS): 230-392-0
Jednostka: 2733
ADR: 3,II