N-Etylodiizopropyloamina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Hünig’s base, N,N-Diisopropylethylamine, N.N’-Diisopropyl ethylamine, DIPEA
A11801.AE
A11801.AC
A11801.AP
A11801.AU
A11801.AEEA
361
PLN
A11801.AE
A11801.AC
A11801.AP
A11801.AU
N-Etylodiizopropyloamina 99%
N-Etylodiizopropyloamina
Purity: 99%
CAS No.: 7087-68-5
Molecular Formula: C8H19N
Formula Weight: 129.25
Flash Point: 8°(46°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.747
Refractive Index: 1.4135
Appearance: Colourless to pale yellow
Melting Point: -46°
Boiling Point: 126-127°
Beilstein Reference: 605301
UN No.: 3488
MDL No.: MFCD00008868
Formuła:
C₈H₁₉N Temp. Wrzenia: 126…127 °C Temp. topnienia: –46 °C Gęstość: 0,747 Temp. Zapłonu: 8 °C (46 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008868 Numer CAS: 7087-68-5 Numer WE (dawny EINECS): 230-392-0 Jednostka: 3384 ADR: 6.1,I |