Drukuj
N-Etylodiizopropyloamina 99.5+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hünig’s base, N,N-Diisopropylethylamine, N.N’-Diisopropyl ethylamine, DIPEA
367840250 367840500 367841000 367840010 367840025
ACRO367840250EA 408 PLN
ACRO367840250 ACRO367840500 ACRO367841000 ACRO367840010 ACRO367840025
N-Etylodiizopropyloamina 99.5+%
N-Etylodiizopropyloamina
Formuła: C₈H₁₉N
Temp. Wrzenia: 127 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –46 °C
Gęstość: 0,756 g/cm³
Temp. Zapłonu: 6 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008868
Numer CAS: 7087-68-5
Numer WE (dawny EINECS): 230-392-0
Jednostka: 3384
ADR: 6.1,
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥99.50 %
Color scale ≤50 APHA