Drukuj
N-Etylodiizopropyloamina 99+%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
115220250.EA 124 PLN
115220250. 115221000. 115220101. 115220026. 115225000.
N-Etylodiizopropyloamina 99+%
N-Etylodiizopropyloamina
Formuła: C₈H₁₉N
MW: 129,25 g/mol
Temp. Wrzenia: 127 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –46 °C
Gęstość: 0,756 g/cm³
Temp. Zapłonu: 6 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008868
Numer CAS: 7087-68-5
Numer WE (dawny EINECS): 230-392-0
Jednostka: 3384
ADR: 6.1,
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.30 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Diisopropylamine ≤0.30 %