Drukuj
Diisopropyloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
38290-1L-F 38290-250ML-F
SIAL38290-1L-FEA 750 PLN
SIAL38290-1L-F SIAL38290-250ML-F
Diisopropyloamina, Sigma-Aldrich®
Diisopropyloamina
Formuła: C₆H₁₅N
Temp. Wrzenia: 84 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –61 °C
Gęstość: 0,717 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008862
Numer CAS: 108-18-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-558-5
Jednostka: 1158
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,03219