Drukuj
Dipropyloamina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
117490010 117492500
ACRO117490010EA 230 PLN
ACRO117490010 ACRO117492500
Dipropyloamina 99%
Dipropyloamina
Formuła: C₆H₁₅N
Temp. Wrzenia: 109,4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –63 °C
Gęstość: 0,74 g/cm³
Temp. Zapłonu: 7 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009362
Numer CAS: 142-84-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-565-9
Jednostka: 2383
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,03406
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4030 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %