Diheksyloamina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L06326.AE
L06326.AP
L06326.AEEA
400
PLN
L06326.AE
L06326.AP
Diheksyloamina ≥98%
Diheksyloamina
Purity: 98+%
CAS No.: 143-16-8
Molecular Formula: C12H27N
Formula Weight: 185.36
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.4335
Melting Point: 3°
Boiling Point: 236°
Beilstein Reference: 1738519
UN No.: 2927
MDL No.: MFCD00009521
Formuła:
C₁₂H₂₇N Temp. Wrzenia: 236 °C Temp. topnienia: 3 °C Gęstość: 0,790 Temp. Zapłonu: 104 °C (219 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009521 Numer CAS: 143-16-8 Numer WE (dawny EINECS): 205-588-4 Jednostka: 2927 ADR: 6.1,I |