Drukuj
Diheksyloamina 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
407591000 407595000
ACRO407591000EA 240 PLN
ACRO407591000 ACRO407595000
Diheksyloamina 99+%
Diheksyloamina
Formuła: C₁₂H₂₇N
Temp. Wrzenia: 236 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 3 °C
Gęstość: 0,8 g/cm³
Temp. Zapłonu: 104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009521
Numer CAS: 143-16-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-588-4
Jednostka: 2927
ADR: 6.1,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %