Drukuj
Dibutyloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Di-n-butylamine, N-butyl-1-propanamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
D44952-500G D44952-1.5KG
SIALD44952-500GEA 196 PLN
SIALD44952-500G SIALD44952-1.5KG
Dibutyloamina, Sigma-Aldrich®
Dibutyloamina
Formuła: C₈H₁₉N
MW: 129.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 159
Temp. topnienia: –62 °C
Gęstość: 0.759 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 43
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009429
Numer CAS: 111-92-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-921-8
Jednostka: 2248
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,03058
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0d7d86589224f8565e12dc8e6b30a8de923393f&vid=d2cc023db25785e54555fc105aa8436e65fd9cbc&prid=web&clid=SAPDAM