Dibutyloamina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Di-n-butylamine, N-butyl-1-propanamine
A11671.0F
A11671.AP
A11671.0FEA
833
PLN
A11671.0F
A11671.AP
Dibutyloamina ≥98%
Dibutyloamina
Purity: 98+%
CAS No.: 111-92-2
Molecular Formula: C8H19N
Formula Weight: 129.25
Flash Point: 39°(102°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.767
Refractive Index: 1.4169
Appearance: Colourless
Odour: Amine-like
Melting Point: -62°
Boiling Point: 159-160°
Beilstein Reference: 506001
Merck Reference: 14,3032
UN No.: 2248
MDL No.: MFCD00009429
Formuła:
C₈H₁₉N MW: 129.25 g/mol Temp. Wrzenia: 159…160 °C Temp. topnienia: –62 °C Gęstość: 0.767 Temp. Zapłonu: 39 °C (102 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009429 Numer CAS: 111-92-2 Numer WE (dawny EINECS): 203-921-8 Jednostka: 2248 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 13,03058 |