Drukuj
Dibutyloamina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Di-n-butylamine, N-butyl-1-propanamine
112950010 112950025 112950100 112950500
ACRO112950010EA 514 PLN
ACRO112950010 ACRO112950025 ACRO112950100 ACRO112950500
Dibutyloamina 99%
Dibutyloamina
Formuła: C₈H₁₉N
MW: 129.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 159 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –62 °C
Gęstość: 0.76 g/cm³
Temp. Zapłonu: 39 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009429
Numer CAS: 111-92-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-921-8
Jednostka: 2248
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,03058
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0d7d86589224f8565e12dc8e6b30a8de923393f&vid=d2cc023db25785e54555fc105aa8436e65fd9cbc&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA