Drukuj
Dimetyloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
295280-100G 295280-1KG 295280-400G
SIAL295280-100GEA 0 PLN
SIAL295280-100G SIAL295280-1KG SIAL295280-400G
Dimetyloamina, Sigma-Aldrich®
Dimetyloamina
Formuła: C₂H₇N
Temp. Wrzenia: 6,9 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,938 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –55 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008288
Numer CAS: 124-40-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-697-4
Jednostka: 1032
ADR: 2,
Klasyfikacja Merck : 12,03278