Dietyloamina ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99+%
CAS No.: 109-89-7
Molecular Formula: C4H11N
Formula Weight: 73.14
Flash Point: -28°(-18°F)
Refractive Index: 1.3850
Odour: Ammonia-like
Melting Point: -50°
Boiling Point: 54-55°
Beilstein Reference: 605268
Merck Reference: 14,3111
UN No.: 1154
MDL No.: MFCD00009032
Formuła:
(C₂H₅)₂NH Temp. Wrzenia: 54…55 °C Temp. topnienia: –50 °C Gęstość: 0,706 Temp. Zapłonu: –28 °C (–18 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009032 Numer CAS: 109-89-7 Numer WE (dawny EINECS): 203-716-3 Jednostka: 1154 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,3111 |