Drukuj
1,3-Diamino-2-propanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
D18609-25G D18609-5G
SIALD18609-25GEA 714 PLN
SIALD18609-25G SIALD18609-5G
1,3-Diamino-2-propanol, Sigma-Aldrich®
1,3-Diamino-2-propanol
Formuła: C₃H₁₀N₂O
Temp. Wrzenia: 237 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 40…42 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008142
Numer CAS: 616-29-5
Numer WE (dawny EINECS): 210-474-2