1,3-Diamino-2-propanol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A19618.18
A19618.09
A19618.30
A19618.18EA
1310
PLN
A19618.18
A19618.09
A19618.30
1,3-Diamino-2-propanol 97%
1,3-Diamino-2-propanol
Purity: 97%
CAS No.: 616-29-5
Molecular Formula: C3H10N2O
Formula Weight: 90.13
Flash Point:
Formuła:
C₃H₁₀N₂O Temp. Wrzenia: 235 °C Temp. topnienia: 40…45 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008142 Numer CAS: 616-29-5 Numer WE (dawny EINECS): 210-474-2 |