Drukuj
1,3-Diamino-2-propanol 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
112220050 112220250
ACRO112220050EA 306 PLN
ACRO112220050 ACRO112220250
1,3-Diamino-2-propanol 95%
1,3-Diamino-2-propanol
Formuła: C₃H₁₀N₂O
Temp. Wrzenia: 114 °C (5 mmHg)
Temp. topnienia: 39…45 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008142
Numer CAS: 616-29-5
Numer WE (dawny EINECS): 210-474-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %
HPLC ≥94 %