Drukuj
1,8-Diaminooktan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,8-Octanediamine, Octamethylendiamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
D22401-100G D22401-25G
SIALD22401-100GEA 527 PLN
SIALD22401-100G SIALD22401-25G
1,8-Diaminooktan, Sigma-Aldrich®
1,8-Diaminooktan
Formuła: C₈H₂₀N₂
MW: 144.26 g/mol
Temp. Wrzenia: 241
Temp. topnienia: 51
Gęstość: 0.83 g/cm³ (60 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008248
Numer CAS: 373-44-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-764-3
Jednostka: 3259
ADR: 8 II