Drukuj
1,8-Diaminooktan 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,8-Octanediamine, Octamethylendiamine
B23885.14 B23885.22
B23885.14EA 371 PLN
B23885.14 B23885.22
1,8-Diaminooktan 98%
1,8-Diaminooktan
Purity: 98% CAS No.: 373-44-4 Molecular Formula: H2N(CH2)8NH2 Formula Weight: 144.26 Flash Point: 106°(223°F) Odour: Amine-like pH: 11.7 Melting Point: 50-54° Boiling Point: 225-226° Beilstein Reference: 1735426 UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00008248
Formuła: C₈H₂₀N₂
MW: 144.26 g/mol
Temp. Wrzenia: 225…226 °C
Temp. topnienia: 50…54 °C
Gęstość: 0.83 g/cm³ (60 °C)
Temp. Zapłonu: 106 °C (223 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008248
Numer CAS: 373-44-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-764-3
Jednostka: 3259
ADR: 8 III