1,7-Diaminoheptan 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
112200050
112200250
ACRO112200050EA
237
PLN
ACRO112200050
ACRO112200250
1,7-Diaminoheptan 98%
1,7-Diaminoheptane
Formuła:
C₇H₁₈N₂ Temp. Wrzenia: 224 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 26…30 °C Gęstość: 1,012 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 87 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00008246 Numer CAS: 646-19-5 Numer WE (dawny EINECS): 211-468-2 Jednostka: 3259 ADR: 8,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Colorless to white to yellow Liquid or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |