Drukuj
Heksametylenodiamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Heksano-1,6-diylodiamina, 1,6-Diaminoheksan
M-Clarity™ quality level = MQ200
H11696-25G H11696-500G H11696-100G H11696-1KG
SIALH11696-25GEA 130 PLN
SIALH11696-25G SIALH11696-500G SIALH11696-100G SIALH11696-1KG
Heksametylenodiamina, Sigma-Aldrich®
Heksametylenodiamina
Formuła: C₆H₁₆N₂
MW: 116.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 205
Temp. topnienia: 39…42 °C
Gęstość: 0.66 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 80
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008243
Numer CAS: 124-09-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-679-6
Jednostka: 2280
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,04713