Heksametylenodiamina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Heksano-1,6-diylodiamina, 1,6-Diaminoheksan
A14212.22
A14212.36
A14212.22EA
235
PLN
A14212.22
A14212.36
Heksametylenodiamina ≥98%
Heksametylenodiamina
Purity: 98+%
CAS No.: 124-09-4
Molecular Formula: C6H16N2
Formula Weight: 116.21
Flash Point: 85°(185°F)
Odour: Amine-like
pH: 12.4
Melting Point: 39-43°
Boiling Point: 199-204°
Beilstein Reference: 1098307
Merck Reference: 14,4695
UN No.: 2280
MDL No.: MFCD00008243
Formuła:
C₆H₁₆N₂ MW: 116.21 g/mol Temp. Wrzenia: 199…204 °C Temp. topnienia: 39…43 °C Gęstość: 0.840 Temp. Zapłonu: 85 °C (185 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008243 Numer CAS: 124-09-4 Numer WE (dawny EINECS): 204-679-6 Jednostka: 2280 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 13,04713 |