Drukuj
Heksametylenodiamina 99.5+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Heksano-1,6-diylodiamina, 1,6-Diaminoheksan
120640010 120641000 120645000 120640051
ACRO120640010EA 784 PLN
ACRO120640010 ACRO120641000 ACRO120645000 ACRO120640051
Heksametylenodiamina 99.5+%
Heksametylenodiamina
Formuła: C₆H₁₆N₂
MW: 116.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 204…205 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 38…41 °C
Temp. Zapłonu: 81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008243
Numer CAS: 124-09-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-679-6
Jednostka: 2280
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,04713
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline low melting mass (May discolor on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 41 °C
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥99.50 %
Titration with HClO4 99.5 to 100.5 %