1,5-Diaminopentan 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B23039.06
B23039.14
B23039.06EA
802
PLN
B23039.06
B23039.14
1,5-Diaminopentan 98%
1,5-Diaminopentane
Purity: 98%
CAS No.: 462-94-2
Molecular Formula: C5H14N2
Formula Weight: 102.18
Refractive Index: 1.4585
Odour: Amine-like
Boiling Point: 178-180°
Merck Reference: 14,1609
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008239
Formuła:
C₅H₁₄N₂ Temp. Wrzenia: 178…180 °C Temp. topnienia: 9 °C Gęstość: 0,873 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008239 Numer CAS: 462-94-2 Numer WE (dawny EINECS): 207-329-0 Jednostka: 2735 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,1609 |