Drukuj
1,4-Diaminobutan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
D13208-100G D13208-25G D13208-500G
SIALD13208-100GEA 512 PLN
SIALD13208-100G SIALD13208-25G SIALD13208-500G
1,4-Diaminobutan, Sigma-Aldrich®
1,4-Diaminobutane
Formuła: C₄H₁₂N₂
Temp. Wrzenia: 158 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 25…28 °C
Gęstość: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008235
Numer CAS: 110-60-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-782-3
Jednostka: 2928
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,08134