Drukuj
1,4-Diaminobutan 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
112120250 112121000 112125000 112120025
ACRO112120250EA 267 PLN
ACRO112120250 ACRO112121000 ACRO112125000 ACRO112120025
1,4-Diaminobutan 99%
1,4-Diaminobutane
Formuła: C₄H₁₂N₂
Temp. Wrzenia: 158…160 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 27 °C
Gęstość: 0,877 g/cm³
Temp. Zapłonu: 45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008235
Numer CAS: 110-60-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-782-3
Jednostka: 2923
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 12,08134
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +21° to +25° (22°C, 589 nm) (c=1.2, 1 N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 %