1,3-diaminopropan 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1,3-Propanediamine, Trimethylenediamine
A11932.0F
A11932.AE
A11932.AP
A11932.0FEA
1640
PLN
A11932.0F
A11932.AE
A11932.AP
1,3-diaminopropan 98%
1,3-diaminopropan
Purity: 98%
CAS No.: 109-76-2
Molecular Formula: H2N(CH2)3NH2
Formula Weight: 74.13
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.4573
Odour: Amine-like
pH:
Formuła:
C₃H₁₀N₂ Temp. Wrzenia: 134…136 °C Temp. topnienia: –12 °C Gęstość: 0,888 Temp. Zapłonu: 48 °C (118 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008228 Numer CAS: 109-76-2 Numer WE (dawny EINECS): 203-702-7 Jednostka: 2734 ADR: 8,II |