Drukuj
1,2-Propylenodiamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,2-Diaminopropan, Propano-1,2-diamina
M-Clarity™ quality level = MQ200
117498-100G 117498-500G 117498-2KG
SIAL117498-100GEA 105 PLN
SIAL117498-100G SIAL117498-500G SIAL117498-2KG
1,2-Propylenodiamina, Sigma-Aldrich®
1,2-Propylenodiamina
Formuła: C₃H₁₀N₂
Temp. Wrzenia: 120,5 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –37 °C
Gęstość: 0,8584 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008089
Numer CAS: 78-90-0
Numer WE (dawny EINECS): 201-155-9
Jednostka: 2258
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 12,08037