1,2-Propylenodiamina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1,2-Diaminopropan, Propano-1,2-diamina
B24489.AE
B24489.AK
B24489.AP
B24489.AU
B24489.AEEA
216
PLN
B24489.AE
B24489.AK
B24489.AP
B24489.AU
1,2-Propylenodiamina 99%
1,2-Propylenodiamina
Purity: 99%
CAS No.: 78-90-0
Molecular Formula: C3H10N2
Formula Weight: 74.13
Flash Point: 34°(93°F)
Refractive Index: 1.4460
Odour: Characteristic
Melting Point: ca -37°
Boiling Point: 119-120°
Beilstein Reference: 605274
Merck Reference: 14,7852
UN No.: 2258
MDL No.: MFCD00008089
Formuła:
C₃H₁₀N₂ Temp. Wrzenia: 119…120 °C Temp. topnienia: ∼–37 °C Gęstość: 0,869 Temp. Zapłonu: 34 °C (93 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008089 Numer CAS: 78-90-0 Numer WE (dawny EINECS): 201-155-9 Jednostka: 2258 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,7852 |