Drukuj
1,2-Propylenodiamina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,2-Diaminopropan, Propano-1,2-diamina
152400010 152400025 152402500
ACRO152400010EA 784 PLN
ACRO152400010 ACRO152400025 ACRO152402500
1,2-Propylenodiamina 99%
1,2-Propylenodiamina
Formuła: C₃H₁₀N₂
Temp. Wrzenia: 119…120 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –37 °C
Gęstość: 0,87 g/cm³
Temp. Zapłonu: 33 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008089
Numer CAS: 78-90-0
Numer WE (dawny EINECS): 201-155-9
Jednostka: 2258
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 12,08037
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA