Drukuj
Etylenodiamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Etano-1,2-diamina, 1,2-Diaminoetan
M-Clarity™ quality level = MQ200
E26266-1L E26266-2.5L E26266-500ML
SIALE26266-1LEA 263 PLN
SIALE26266-1L SIALE26266-2.5L SIALE26266-500ML
Etylenodiamina, Sigma-Aldrich®
Etylenodiamina
Formuła: C₂H₈N₂
MW: 60.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 117
Temp. topnienia: 8.5
Gęstość: 0.898 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 34
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008204
Numer CAS: 107-15-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-468-6
Jednostka: 1604
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,03829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cbd90391008b8df01337e52ed5760383c063baa&vid=9a49702fe7150a0d3cd56afb586972447ecb6f85&prid=web&clid=SAPDAM