Drukuj
Etylenodiamina for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Etano-1,2-diamina, 1,2-Diaminoetan
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00947.0100 8.00947.0500 8.00947.1000 8.00947.2500 8.00947.9051 8.00947.4500 8.00947.9180
8.00947.0100EA 119 PLN
8.00947.0100 8.00947.0500 8.00947.1000 8.00947.2500 8.00947.9051 8.00947.4500 8.00947.9180
Etylenodiamina for synthesis, Sigma-Aldrich®
Etylenodiamina
Formuła: C₂H₈N₂
MW: 60.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 117
Temp. topnienia: 8.5
Gęstość: 0.898 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 34
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008204
Numer CAS: 107-15-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-468-6
Jednostka: 1604
ADR: 8 (3) II
Klasyfikacja Merck : 13,03829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cbd90391008b8df01337e52ed5760383c063baa&vid=9a49702fe7150a0d3cd56afb586972447ecb6f85&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 11 °C
Molar Mass 60.10 g/mol
Boiling Point 116 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 12 hPa (20 °C)
Flash Point 38 °C
Explosion Limit 2.5 - 16.3 %(V)
Density 0.897 g/cm3 (20 °C)
pH 12.2 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 405 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material