Etylenodiamina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Etano-1,2-diamina, 1,2-Diaminoetan
Purity: 99%
CAS No.: 107-15-3
Molecular Formula: C2H8N2
Formula Weight: 60.10
Flash Point: 38°(100°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.899
Refractive Index: 1.4565
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Ammonia-like
Melting Point: 8-11°
Boiling Point: 117-118°
Solubility: Soluble in water, alcohol. Slightly soluble in ether
Beilstein Reference: 605263
Merck Reference: 14,3795
UN No.: 1604
MDL No.: MFCD00008204
Strongly basic amine useful as a building block in chemical synthesis
Formuła:
C₂H₈N₂ MW: 60.1 g/mol Temp. Wrzenia: 117…118 °C Temp. topnienia: 8…11 °C Gęstość: 0.899 Temp. Zapłonu: 38 °C (100 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008204 Numer CAS: 107-15-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-468-6 Jednostka: 1604 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 13,03829 |