Drukuj
Etylenodiamina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Etano-1,2-diamina, 1,2-Diaminoetan
118420010 118420025 118420100
ACRO118420010EA 267 PLN
ACRO118420010 ACRO118420025 ACRO118420100
Etylenodiamina 99%
Etylenodiamina
Formuła: C₂H₈N₂
MW: 60.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 117…118 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 11 °C
Gęstość: 0.898 g/cm³
Temp. Zapłonu: 38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008204
Numer CAS: 107-15-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-468-6
Jednostka: 1604
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,03829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cbd90391008b8df01337e52ed5760383c063baa&vid=9a49702fe7150a0d3cd56afb586972447ecb6f85&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4555 to 1.4575 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (Coulometric)
GC ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Salicylic acid ≤0.04 % (HOC6H4COOH)
Insoluble matter ≤0.02 %