Aminomethanesulphonic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B23441.14
B23441.22
B23441.36
B23441.14EA
184
PLN
B23441.14
B23441.22
B23441.36
Aminomethanesulphonic acid 97%
Aminomethanesulphonic acid
Purity: 97%
CAS No.: 13881-91-9
Molecular Formula: H2NCH2SO3H
Formula Weight: 111.12
pH: 3.2
Melting Point: ca 180° dec.
Beilstein Reference: 1811756
UN No.: 2585
MDL No.: MFCD00008124
Formuła:
CH₅NO₃S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008124 Numer CAS: 13881-91-9 Numer WE (dawny EINECS): 237-649-6 ADR: 8,III |