Drukuj
Aminomethanesulphonic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
155740500 155745000
ACRO155740500EA 206 PLN
ACRO155740500 ACRO155745000
Aminomethanesulphonic acid 97%
Aminomethanesulphonic acid
Formuła: CH₅NO₃S
MW: 111.12 g/mol
Temp. topnienia: 180…185 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008124
Numer CAS: 13881-91-9
Numer WE (dawny EINECS): 237-649-6
Jednostka: 2585
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 185 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure