Drukuj
tauryna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-Aminoethanesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
T8691-100G T8691-1KG T8691-25G
SIALT8691-100GEA 814 PLN
SIALT8691-100G SIALT8691-1KG SIALT8691-25G
tauryna, Sigma-Aldrich®
tauryna
Formuła: C₂H₇NO₃S
MW: 125.15 g/mol
Temp. topnienia: 300
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008197
Numer CAS: 107-35-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-483-8
Klasyfikacja Merck : 13,09163