Drukuj
tauryna
Dostawca: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Synonim: 2-Aminoethanesulphonic acid
07579-1 07579-2
BMOL07579-1EA 0 PLN
BMOL07579-1 BMOL07579-2
tauryna
tauryna
Formuła: C₂H₇NO₃S
MW: 125.15 g/mol
Temp. topnienia: 300
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008197
Numer CAS: 107-35-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-483-8
Klasyfikacja Merck : 13,09163