tauryna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 107-35-7
Molecular Formula: H2NCH2CH2SO3H
Formula Weight: 125.15
Physical Form: Crystals or cryst powder
Appearance: White
Melting Point:
Formuła:
C₂H₇NO₃S Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008197 Numer CAS: 107-35-7 Numer WE (dawny EINECS): 203-483-8 Klasyfikacja Merck : 14,9074 |