Drukuj
tauryna 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
166541000 166545000 166540025 166540250
ACRO166541000EA 256 PLN
ACRO166541000 ACRO166545000 ACRO166540025 ACRO166540250
tauryna 99%
tauryna
Formuła: C₂H₇NO₃S
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008197
Numer CAS: 107-35-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-483-8
Klasyfikacja Merck : 13,09163
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.2 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤110 ppm
Sulfate (SO4) ≤140 ppm
Ammonium (NH4) ≤200 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm