Drukuj
Tris(hydroksymetylo)aminometan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ400
T1503-100G T1503-10KG T1503-1KG T1503-250G T1503-25G T1503-25KG T1503-500G T1503-50KG T1503-5KG
SIALT1503-100GEA 264 PLN
SIALT1503-100G SIALT1503-10KG SIALT1503-1KG SIALT1503-250G SIALT1503-25G SIALT1503-25KG SIALT1503-500G SIALT1503-50KG SIALT1503-5KG
Tris(hydroksymetylo)aminometan, Sigma-Aldrich®
Tris(hydroksymetylo)aminometan
Formuła: NH₂C(CH₂OH)₃
Temp. Wrzenia: 357 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 169…172 °C
Gęstość: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004679
Numer CAS: 77-86-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-064-4
Klasyfikacja Merck : 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM