Drukuj
Tris(hydroksymetylo)aminometan ≥99%, Gen-Apex dla biologii molekularnej
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Tris (Hydroxymethyl) AminomethaneTrometamol2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
33621.260EA 1030 PLN
33621.260
Tris(hydroksymetylo)aminometan ≥99%, Gen-Apex dla biologii molekularnej
Tris(hydroksymetylo)aminometan
Formuła: NH₂C(CH₂OH)₃
MW: 121,14 g/mol
Temp. Wrzenia: 357 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 169…172 °C
Gęstość: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004679
Numer CAS: 77-86-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-064-4
Klasyfikacja Merck : 13,09842
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/00/2297600.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
Colouration (0,5 mol/l; water) Max. 10 APHA
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Transmittance (230 nm) (0,5 mol/l) Min. 45 %
Transmittance (260 nm) (0,5 mol/l) Min. 75 %
Transmittance (280 nm) (0.5 mol/l) Min. 80 %
Transmittance (320 nm) (0.5 mol/l) Min. 90 %
DNases (exo- and endonucleases) Not detected
Proteases Not detected
RNases Not detected