Tris(hydroksymetylo)aminometan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
|
Uwaga
|
28811.295EA
969
PLN
28811.295
28811.364
28811.460
Tris(hydroksymetylo)aminometan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Tris(hydroksymetylo)aminometan
Formuła:
NH₂C(CH₂OH)₃ Temp. Wrzenia: 357 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 169…172 °C Gęstość: 1,328 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004679 Numer CAS: 77-86-1 Numer WE (dawny EINECS): 201-064-4 Klasyfikacja Merck : 13,09842 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 99 % |
Melting point | 169 - 172 °C |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.2 % |