Drukuj
Tris(hydroksymetylo)aminometan ≥99.9% buffer substance, for analysis and biochemical purposes
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Tris (Hydroxymethyl) AminomethaneTrometamol2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
28808.440EA 8550 PLN
28808.440 28808.294
Tris(hydroksymetylo)aminometan ≥99.9% buffer substance, for analysis and biochemical purposes
Tris(hydroksymetylo)aminometan
Formuła: NH₂C(CH₂OH)₃
MW: 121,14 g/mol
Temp. Wrzenia: 357 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 169…172 °C
Gęstość: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004679
Numer CAS: 77-86-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-064-4
Klasyfikacja Merck : 12,09902
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/00/2297600.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated on dried substance) Min. 99.9 %
Colouration (20 %; water) Max. 20 APHA
Melting point Min. 170 °C
pH (20°C; 5 %) 10.0 - 11.5
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Water Max. 0.2 %
Absorbance (260 nm) (1 mol/l) Max 0.05
Absorbance (280 nm) (1 mol/l) Max. 0.03
Absorbance (430 nm) (1 mol/l) Max. 0.004