Drukuj
Tris(hydroksymetylo)aminometan, Millipore®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08387.0500 1.08387.2500
1.08387.0500EA 299 PLN
1.08387.0500 1.08387.2500
Tris(hydroksymetylo)aminometan, Millipore®
Tris(hydroksymetylo)aminometan
Formuła: NH₂C(CH₂OH)₃
Temp. Wrzenia: 357 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 169…172 °C
Gęstość: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004679
Numer CAS: 77-86-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-064-4
Klasyfikacja Merck : 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM