Drukuj
Tris(hydroksymetylo)aminometan ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, buffer substance, Millipore®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol(tris), Tromethamine, Tris(hydroxymethyl)methylamine, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Trizma(R) base, TRIS base, THAM
M-Clarity™ quality level = MQ400
1.08382.0100 1.08382.0500 1.08382.1000 1.08382.2500 1.08382.9025 1.08382.9027
1.08382.0100EA 238 PLN
1.08382.0100 1.08382.0500 1.08382.1000 1.08382.2500 1.08382.9025 1.08382.9027
Tris(hydroksymetylo)aminometan ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, buffer substance, Millipore®
Tris(hydroksymetylo)aminometan
Formuła: NH₂C(CH₂OH)₃
MW: 121.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 357
Temp. topnienia: 169…172 °C
Gęstość: 1.328 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004679
Numer CAS: 77-86-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-064-4
Klasyfikacja Merck : 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM