Drukuj
Tris(hydroksymetylo)aminometan
Dostawca: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Uwaga
Synonim: Tris (Hydroxymethyl) AminomethaneTrometamol2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
BMOL50005-2EA 0 PLN
BMOL50005-2
Tris(hydroksymetylo)aminometan
Tris(hydroksymetylo)aminometan
Formuła: NH₂C(CH₂OH)₃
MW: 121,14 g/mol
Temp. Wrzenia: 357 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 169…172 °C
Gęstość: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004679
Numer CAS: 77-86-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-064-4
Klasyfikacja Merck : 12,09902
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/00/2297600.jpg