Drukuj
Tris(hydroksymetylo)aminometan
Dostawca: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Uwaga
Synonim: 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol(tris), Tromethamine, Tris(hydroxymethyl)methylamine, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Trizma(R) base, TRIS base, THAM
08003-1 08003-3
BMOL08003-1EA 0 PLN
BMOL08003-1 BMOL08003-3
Tris(hydroksymetylo)aminometan
Tris(hydroksymetylo)aminometan
Formuła: NH₂C(CH₂OH)₃
MW: 121.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 357
Temp. topnienia: 169…172 °C
Gęstość: 1.328 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004679
Numer CAS: 77-86-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-064-4
Klasyfikacja Merck : 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM