Drukuj
Tris(hydroksymetylo)aminometan 99,8-100,5, AnalaR NORMAPUR® zA
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol(tris), Tromethamine, Tris(hydroxymethyl)methylamine, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Trizma(R) base, TRIS base, THAM
103154MEA 506 PLN
103154M 103156X 103157P 10315AC
Tris(hydroksymetylo)aminometan 99,8-100,5, AnalaR NORMAPUR® zA
Tris(hydroksymetylo)aminometan
Formuła: NH₂C(CH₂OH)₃
MW: 121.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 357
Temp. topnienia: 169…172 °C
Gęstość: 1.328 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004679
Numer CAS: 77-86-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-064-4
Klasyfikacja Merck : 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated on anhydrous) 99.8 - 100.5 %
Appearance White crystalline powder
Identification Passes test
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 100 ppm
Insolubility in water Max. 30 ppm
Water Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 5 ppm
As (Arsenic) Max. 0.2 ppm
Ca (Calcium) Max. 10 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.1 ppm
Cu (Copper) Max. 0.1 ppm
Fe (Iron) Max.1 ppm
K (Potassium) Max. 1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.3 ppm
Na (Sodium) Max. 5 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Absorbance (280 nm) (0.5 mol/l) Max. 0.05